N4517
N-Z-ammina® AS
Casein enzymatic hydrolysate, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Peptone, Peptone da caseina
Origine biologica
bovine milk
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 kg
Tenore di azoto
≥6% amino, ≥11% total
Colore
yellow
pH
5.8-7.8
applicazioni
microbiology
Descrizione generale
La N-Z-Amine® AS è un digerito di caseina preparato da latte bovino, idrolizzato con un alto grado di idrolisi. Si tratta di un idrolizzato raffinato altamente solubile e si impiega come nutriente microbiologico nei terreni di laboratorio e nella fermentazione. È una fonte di amminoacidi, vitamine, peptidi e sostanze promotrici della crescita di alta qualità, prodotta dalla digestione pancreatica della caseina.
Applicazioni
La N-Z-Amine® AS è usata come nutriente per i terreni di laboratorio e di fermentazione e nella produzione di antibiotici e di enzimi.
Linkage
Una forma di N-Z-ammina A con una solubilità molto più elevata. Le soluzioni concentrate sono limpide, ma contengono qualche particella solida filtrabile.
Ricostituzione
Concentrazione raccomandata: 210 g/L
Note legali
N-Z-Amine is a registered trademark of Kerry Group
N-Z-Case is a registered trademark of Kerry Group
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
The Journal of biological chemistry, 290(5), 2769-2783 (2014-12-20)
Voltage-gated K(+) channels (Kv) are responsible for repolarizing excitable cells and can be heavily glycosylated. Cardiac Kv activity is indispensable where even minimal reductions in function can extend action potential duration, prolong QT intervals, and ultimately contribute to life-threatening arrhythmias.
Plant physiology, 100(4), 1670-1681 (1992-12-01)
Purification and functional reconstitution of a calmodulin-stimulated Ca(2+)-ATPase from cauliflower (Brassica oleracea L.) is described. Activity was purified about 120-fold from a microsomal fraction using calmodulin-affinity chromatography. The purified fraction showed a polypeptide at 115 kD, which formed a phosphorylated