MAK152
Colorimetric Sphingomyelinase Assay Kit
sufficient for 200 colorimetric tests
Sinonimo/i:
Neutral Sphingomyelinase Assay Kit
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 200 colorimetric tests
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
rheumatological diseases; cancer
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... SMPD2(6610) , SMPD3(55512) , SMPD4(55627)
mouse ... SMPD2(20598) , SMPD3(58994) , SMPD4(77626)
rat ... SMPD2(83537) , SMPD3(94338) , SMPD4(303790)
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Compatibilità
Principio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1