MAK077
Uric Acid Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Metodo di rivelazione
colorimetric
fluorometric
Malattie correlate
endocrinological disorders, diabetes; cardiovascular diseases; rheumatological diseases; genitourinary disorders
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- to determine the uric acid content in human adipose-derived stem cell culture supernatant[2]
- to measure serum uric acid level in order to analyse kidney function in rat models[3]
- to determine the uric acid concentration in serum and to study the e antiinflammatory effects of sunflower head ethanol extract in rats[4]
- in quantitative analysis of uric acid degradation[5]
Compatibilità
Principio
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)