Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 kit | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 448,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12352201
448,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
application(s)
cosmetics
food and beverages
detection method
colorimetric, fluorometric
relevant disease(s)
diabetes; metabolic disorders; endocrinological disorders; cancer
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Glucose (C6H12O6) is a key diagnostic parameter for many metabolic disorders. Increased glucose levels have been associated with diabetes mellitus, hyperactivity of the thyroid, pituitary, and adrenal glands. Decreased levels are found in insulin secreting tumors, myxedema, hypopituitarism and hypoadrenalism.
Application
The kit is suitable for glucose determination in serum, plasma, milk, culture medium, food, beverages, and other biological preparations
Biochem/physiol Actions
The Glucose Assay Kit uses a single Working Reagent that combines the glucose oxidase reaction and color reaction in one step. The color intensity of the reaction product at 570 nm or fluorescence intensity at λEx = 530 nm/λEm = 585 is directly proportional to glucose concentration in the sample.
Features and Benefits
- The linear detection range of glucose for the colorimetric assay is 5 to 300 µM (90 µg/dL -5.4 mg/dL) and 1 to 30 µM for the fluorometric assay.
- Compatible with high-throughput handling systems.
- The procedure involves addition of a single working reagent and incubation for 30 minutes at room temperature.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glucose Assay Kit
Parola di avvertenza
Danger
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Che succede?
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?