M9429
Menadione
meets USP testing specifications
Sinonimo/i:
2-Methyl-1,4-naphthoquinone, Vitamin K3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
agenzia
USP/NF
meets USP testing specifications
Saggio
98.5-101.0% dry basis
Forma fisica
solid
Punto di fusione
105-107 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
CC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C11H8O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6H,1H3
MJVAVZPDRWSRRC-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... NQO1(1728)
Descrizione generale
Applicazioni
- to treat HL-60 cells as positive control for apoptosis for flow cytometry
- as an oxidative stress inducer in transgenic embryos after 24 h of post fertilization
- to treat HaCaT cell line, for quantifying total and oxidised glutathione
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves