475870
MnTBAP
≥95% (TLC), solid, SOD mimetic, Calbiochem®
Sinonimo/i:
MnTBAP, Mn(III)tetrakis(4-benzoic acid)porphyrin Chloride
About This Item
Prodotti consigliati
product name
MnTBAP, Cell-permeable superoxide dismutase (SOD) mimetic and peroxynitrite scavenger.
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (TLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Colore
brown
Solubilità
aqueous base: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Superoxide dismutase (SOD) mimetic
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Szabo, C., et al. 1996. FEBS Lett. 381, 82.
Day, B.J., et al. 1995. J. Pharmacol. Exp. Ther. 275, 1227.
Faulkner, K.M., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 23471.
WGK 1