M9015
Malachite Green oxalate salt
Dye content, ≥90%, certified by the Biological Stain Commission, powder or crystals
Sinonimo/i:
N,N,N′,N′-Tetramethyl-4,4′-diaminotriphenylcarbenium oxalate, Basic Green 4
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Malachite Green oxalate salt, certified by the BSC
agenzia
certified by the BSC
Stato
powder or crystals
Composizione
Dye content, ≥90%
tecniche
microbe id | staining: suitable
Colore
faint green to very dark green
Punto di fusione
144-150 °C
Solubilità
H2O: 1 mg/mL, blue to very deep blue
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
C[N+](C)=C1C=CC(C=C1)=C(C2=CC=C(N(C)C)C=C2)C3=CC=CC=C3.[O-]C(C(O)=O)=O
InChI
1S/C23H25N2.C2H2O4/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4;3-1(4)2(5)6/h5-17H,1-4H3;(H,3,4)(H,5,6)/q+1;/p-1
REZFCYOVFCJTDG-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- in the preparation of Alexander staining solution for cell viability test[5]
- in malachite green-ammonium molybdate assay for determining the adenosine triphosphatase (ATPase) activity of binding immunoglobulin protein (BiP)[6]
- as a hydrophobic ion, to study the label-free molecular transport in the living cell membranes of Escherichia coli in real time by second-harmonic generation (SHG) method[7]
Compatibilità
Altre note
927.00 g/mol - the mass of 2 mol malachite green + 2 mol monohydrogen oxalate + 1 mol dihydrogen oxalate, or
463.50 g/mol - the mass of 1 mol malachite green + 1 mol monohydrogen oxalate + 0.5 mol dihydrogen oxalate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?