11180
DL-Asparagine monohydrate
≥99.0% (NT)
Sinonimo/i:
(±)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, DL-Aspartic acid 4-amide
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
DL-Asparagine monohydrate, ≥99.0% (NT)
Saggio
≥99.0% (NT)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
white
Punto di fusione
220 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
O.NC(CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2
RBMGJIZCEWRQES-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Chromatograms
application for HPLCFiltri attivi