Documenti fondamentali
M6562
Greiner 96 well 1 x 8 strip plates
high binding
Sinonimo/i:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well strip plates
Scegli un formato
100 EA
667,00 €
667,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
667,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
667,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
clear polystyrene (plate strips)
conical bottom clear polystyrene wells
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
Confezionamento
case of 100
Produttore/marchio commerciale
Greiner 705071
Volume massimo
346 μL
Misura
96 wells
Volume d’esercizio
300 μL
Tipo di binding
high binding surface
Descrizione generale
MICROLON® 600, 96W 12xC8 Strip Microplate, working volume 20-300 μL; total well volume 346 μL.
Altre note
96 well solid C-bottom microplate in white frame, C8 strips mounted in frame, high-binding, no lid, alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm.
Compatibilità
UsefμL in immunological assays. MICROLON 600 is a hydrophobic medium binding surface that will bind up to 600 ng/cm2 of non-polar proteins and peptides. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Note legali
MICROLON is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)