Product M4561, Greiner high binding surface, will bind up to 600 ng/cm2 of polar proteins and peptides.
For more information, please view the product on the Griener website: https://shop.gbo.com/products/bioscience/immunology-hla/96-well-elisa-microplates/655061.html?sword_list%5B0%5D=655061&no_cache=1
M4561
Greiner high and medium binding 96 well plates
flat bottom clear wells
Sinonimo/i:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well strip plates
Scegli un formato
75,80 €
Scegli un formato
About This Item
75,80 €
Prodotti consigliati
Materiali
clear polystyrene
flat bottom clear wells
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt (F-bottom)
Confezionamento
case of 40
Produttore/marchio commerciale
Greiner 655061
Misura
96 well
Volume pozzetto
382 μL
Volume di lavoro pozzetto
25-340 μL
Tipo di binding
high binding surface
Altre note
Compatibilità
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
What is the binding rate of a protein in an ELISA well during the coating step? (Greiner plate ref: 655061).
1 risposta-