CLS2580
Corning® 1 x 8 Stripwell™ 96 well plates
high binding surface, without stripwell holder
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom clear polystyrene (96-well)
round wells
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
Confezionamento
plate of 12 strips
Produttore/marchio commerciale
Corning 2580
Misura
96 wells
Volume pozzetto
360 μL
Volume di lavoro pozzetto
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
Colore
clear
Compatibilità
suitable for (cell cuture)
Tipo di binding
high binding surface
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)