M5890
Methyl 1,2,3,4-tetra-O-acetyl-β-D-glucuronate
≥98% (GC)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Saggio
≥98% (GC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D 8.1 to 9.5 °, c = 1% (w/v) in chloroform
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)C1OC(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
InChI
1S/C15H20O11/c1-6(16)22-10-11(23-7(2)17)13(24-8(3)18)15(25-9(4)19)26-12(10)14(20)21-5/h10-13,15H,1-5H3
DPOQCELSZBSZGX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)