Documenti fondamentali
SRP0534
Sigma-Aldrich
CD44, FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HUTCH-I, epican, extracellular matrix receptor III, homing cell adhesion molecule (HCAM), phagocytic glyco-protein I (PGP-1)
Scegli un formato
50 μG
584,00 €
584,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
584,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
584,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Stato
frozen liquid
PM
50.6 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CD44(960)
Categorie correlate
Descrizione generale
Human secreted CD44, also known as epican, extracellular matrix receptor III, GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HUTCH-I, or phagocytic glycoprotein I (PGP-1), GenBank Accession No. NM_000610, a.a. 21-220 expressed in a HEK293 cell expression system, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1, and enzymatically biotin-labeled using Avitag technology. MW = 50.6 kDa (monomer). This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.
Stato fisico
Aqueous solution
Note legali
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)