Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
M5789
Sigma-Aldrich
MOPS
BioXtra, ≥99.5% anhydrous basis (titration)
Sinonimo/i:
Acido 3-(N-morfolino) propansolfonico, Acido 4-morfolinpropansolfonico
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14NNaO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥99.5% anhydrous basis (titration)
Stato
powder
Impurezze
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pH
10.0-12.0 (1 M in H2O)
Intervallo di pH utile
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
Solubilità
H2O: 1 M, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Assorbimento
≤0.1 at 260 in H2O at 1 M
≤0.1 at 280 in H2O at 1 M
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S.Na/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h1-7H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Altre note
Easily compare specifications for MOPS sodium salt products with the MOPS sodium salt specification table.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Ying Hou et al.
Biotechnology progress, 31(4), 974-982 (2015-05-29)
Protein A chromatography is widely employed for the capture and purification of monoclonal antibodies (mAbs). Because of the high cost of protein A resins, there is a significant economic driving force to seek new downstream processing strategies. Membrane chromatography has