M5191
Anti-Matrix Metalloproteinase-28, Propeptide Region antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Anti-Epilysin, Anti-MMP-28
Scegli un formato
478,00 €
Scegli un formato
About This Item
478,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:1,000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... MMP28(79148)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)