Documenti fondamentali
M5171
Sigma-Aldrich
S-Methyl-L-thiocitrulline acetate salt
≥98% (TLC)
Scegli un formato
10 MG
54,50 €
54,50 €
Prezzo di listino109,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
54,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H15N3O2S · C2H4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.32
54,50 €
Prezzo di listino109,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Saggio
≥98% (TLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(O)=O.CSC(=N)NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C7H15N3O2S.C2H4O2/c1-13-7(9)10-4-2-3-5(8)6(11)12;1-2(3)4/h5H,2-4,8H2,1H3,(H2,9,10)(H,11,12);1H3,(H,3,4)/t5-;/m0./s1
XUKPZPRDNPUAJY-JEDNCBNOSA-N
Azioni biochim/fisiol
Potent inhibitor of inducible nitric oxide synthase with preference for constitutive (neuronal) over inducible (endothelial) NOS.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
K Narayanan et al.
Journal of medicinal chemistry, 37(7), 885-887 (1994-04-01)
Nitric oxide synthase catalyzes the NADPH- and O2-dependent conversion of L-arginine to L-citrulline and nitric oxide. L-Thiocitrulline, L-homothiocitrulline, and S-methyl-L-thiocitrulline, novel citrulline analogs, have been synthesized and are shown to be potent inhibitors of both the constitutive brain and the
Liliana M Sanmarco et al.
Nature, 611(7937), 801-809 (2022-10-21)
Genome-wide association studies have identified risk loci linked to inflammatory bowel disease (IBD)1-a complex chronic inflammatory disorder of the gastrointestinal tract. The increasing prevalence of IBD in industrialized countries and the augmented disease risk observed in migrants who move into