Vai a
A0937
(±)-Norepinephrine (+)-bitartrate salt
≥97% (TLC), powder, adrenergic neurotransmitter
Sinonimo/i:
(±)-Arterenol (+)-bitartrate salt, (±)-Noradrenalin (+)-bitartrate salt, 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-aminoethanol (+)-bitartrate salt, 3,4-Dihydroxyphenylethanolamine (+)-bitartrate salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
164,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
376,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H11NO3 · C4H6O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.26
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
222-307-0
MDL number:
Form:
powder
164,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
(±)-Norepinephrine (+)-bitartrate salt,
form
powder
Quality Segment
SMILES string
C[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.NCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO3.C5H8O5/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;1-2(4(7)8)3(6)5(9)10/h1-3,8,10-12H,4,9H2;2-3,6H,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t;2-,3-/m.1/s1
InChI key
PDZZSMDCBWCGRN-GEHKUQKJSA-N
Biochem/physiol Actions
Adrenergic neurotransmitter
Features and Benefits
This compound is featured on the α1-Adrenoceptors, α2-Adrenoceptors and β-Adrenoceptors pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A9512N5785489350
description
-
description
≥99%, solid
description
meets USP testing specifications
description
α,β-Adrenergic agonist.
form
powder
form
solid
form
solid
form
crystalline solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)