567616
Sodium 4-Phenylbutyrate
A novel anti-neoplastic agent and transcriptional regulator.
Sinonimo/i:
Sodium 4-Phenylbutyrate, SPB, PBNa, 4PBA, 4-Phenylbutyrate, Na, BCKD Kinase Inhibitor I, Branched-Chain α-Ketoacid Dehydrogenase Kinase Inhibitor I, BDK Inhibitor I
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white to slightly yellow
Solubilità
water: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C10H12O2.Na/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
VPZRWNZGLKXFOE-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Anti-neoplastic agent
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Ozcan, U., et al. 2006. Science313, 1137.
Carducci, M.A., et al. 2001. Clin. Cancer Res.7, 3047.
Rubenstein, R.C. and Zeitlin, P.L. 2000. Am.J. Physiol. Cell. Physiol.278, C259.
Lea, M.A., et al. 1999. Anticancer Res.19, 1971.
Miller, A.C., et al. 1997. Int. J. Radiat. Biol. 72, 211.
Rubenstein, R.C., et al. 1997. J. Clin. Invest. 100, 2457.
Pineau, T., et al. 1996. Biochem. Pharmacol. 52, 659.
Collins, A.F., et al. 1995. Blood 85, 43.
Lea, M.A., et al. 1995. Anticancer Res.15, 879.
Figg, W.D., et al. 1994. Anticancer Drugs 5, 336.
Liu, L., et al. 1994. J. Invest. Dermatol. 103, 335.
WGK 3