Vai a
M8378
Maltotriosio
≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
α-D-Glc-(1→4)-α-D-Glc-(1→4)-D-Glc, O-α-DD-glucopiranosil-(1→4)-O-α-D-glucopiranosil-(1→4)-D-glucosio
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
406,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1680,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H32O16
Numero CAS:
Peso molecolare:
504.44
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-174-2
Beilstein/REAXYS Number:
1443481
MDL number:
406,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
plant
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
132 -135 °C ((270 - 275 °F ))
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
application(s)
agriculture
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@]1(O)O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@]2([H])O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@]3([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-4-7(22)8(23)12(27)17(31-4)34-15-6(3-21)32-18(13(28)10(15)25)33-14-5(2-20)30-16(29)11(26)9(14)24/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16+,17-,18-/m1/s1
InChI key
FYGDTMLNYKFZSV-PXXRMHSHSA-N
General description
Il maltotriosio è un oligomero del glucosio con legame (1→4) [1] che agisce da induttore del regulone del maltosio di Escherichia coli. [2]
Il maltotriosio, un oligosaccaride a catena corta a base di glucosio, stimola il gusto del dolce. È un trisaccaride che si compone di tre unità di α-D-glucosio collegate da un legame 1,4.
Application
Il maltotriosio è stato impiegato:
  • come carboidrato di riferimento per determinare la composizione in carboidrati del mosto di malto mediante cromatografia liquida ad alte prestazioni con rilevazione a indice di rifrazione (HPLC-RID)
  • come substrato accettore per determinare l′attività di transglicosilazione dell′amilomaltasi
  • come substrato accettore in saggi di attività idrolitica e di stabilità termica
  • in uno studio comparativo per esaminare mediante spettrometria infrarossa a trasformata di Fourier una serie di carboidrati
Il maltotriosio è stato usato:
  • in uno studio per valutare la determinazione rapida del limite di attenuazione della birra [3]
  • in uno studio per esaminare l′influenza di dendrimeri polipropilenimmina di quarta generazione sui globuli rossi[4]
Biochem/physiol Actions
Il maltotriosio è un ligando del recettore umano per il gusto del dolce hT1R2/hT1R3.
Other Notes
Per acquisire un quadro completo della nostra ampia selezione di polisaccaridi disponibili per la vostra ricerca, vi invitiamo a consultare la nostra pagina dedicata ai carboidrati.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
4437131375047PHR2086
Maltotriosio ≥90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
M8378
Maltotriosio
Maltotriose A substrate for amylomaltase.
Millipore
443713
Maltotriose
Maltotriosio United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1375047
Maltotriosio
Maltotriosio Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2086
Maltotriosio
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
biological source
plant
biological source
-
biological source
-
biological source
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
form
powder
form
crystalline solid
form
-
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Maltotriosio
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf