Documenti fondamentali
M3562
Greiner CELLSTAR® 96 well plates
size 96 wells, round bottom clear wells, lid, case of 60
Sinonimo/i:
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
Scegli un formato
60 EA
186,00 €
186,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
60 EA
186,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
186,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
clear polystyrene
round bottom clear wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
Confezionamento
case of 60
Produttore/marchio commerciale
Greiner 650185
Volume massimo
323 μL
Misura
96 wells
Volume d’esercizio
280 μL
Descrizione generale
CELLSTAR® 96W Microplate, well working volume 40-280 μL; maximum volume 323 μL. Growth surface per well 0.35 cm(2).
Tissue culture treated for optimal cell attachment. Non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL.
Altre note
96 well microplate, with lid, solid round (U) bottom well design, alphanumeric well coding, length: 127.76+/- 0.15 mm width: 85.48 +/- 0.15 mm curvature: approx. 300 μm.
Compatibilità
Suitable for use with live cells. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Note legali
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)