M2017
Mazindol
≥98% (TLC), powder
Sinonimo/i:
5-(4-Chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 3; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Colore
white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Ideatore
Wyeth
Stringa SMILE
OC1(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC=CC=C3C4=NCCN14
InChI
1S/C16H13ClN2O/c17-12-7-5-11(6-8-12)16(20)14-4-2-1-3-13(14)15-18-9-10-19(15)16/h1-8,20H,9-10H2
ZPXSCAKFGYXMGA-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A3(6531) , SLC6A4(6532)
rat ... Htr1a(24473) , Htr2a(29595) , Slc6a3(24898) , Slc6a4(25553)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?