Documenti fondamentali
34083
Supelco
Flunixin-d3
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2-[2-Methyl-d3-3-(trifluoromethyl)phenylamino]nicotinic acid
Scegli un formato
10 MG
243,00 €
243,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
243,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H8D3F3N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
243,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])c1c(Nc2ncccc2C(O)=O)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C14H11F3N2O2/c1-8-10(14(15,16)17)5-2-6-11(8)19-12-9(13(20)21)4-3-7-18-12/h2-7H,1H3,(H,18,19)(H,20,21)/i1D3
NOOCSNJCXJYGPE-FIBGUPNXSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Abir Khaled et al.
Analytica chimica acta, 1056, 34-46 (2019-02-25)
This paper presents the development and validation of a fully automated, high-throughput multiclass, multiresidue method for quantitative analysis of 77 veterinary drugs in chicken muscle via direct immersion solid phase microextraction (DI-SPME) and ultra-high pressure liquid chromatography-electrospray ionization - tandem
Weilin L Shelver et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 64(51), 9697-9701 (2016-12-14)
Twenty dairy cows received flunixin meglumine at 2.2 mg/kg bw, administered once daily by either the intravenous (IV) or intramuscular (IM) route for three consecutive days with either intravenous normal saline (NS) or lipopolysaccharide (LPS) providing a balanced design with
Weilin L Shelver et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 64(1), 336-345 (2015-12-24)
Twenty cull dairy cows (645 ± 83 kg) were treated with 2.2 mg/kg bw flunixin by intravenous (IV) or intramuscular (IM) administration with, or without, exposure to lipopolysaccharide in a two factor balanced design. The usefulness of screening assays to