Documenti fondamentali
AXYPCRSP
AxySeal sealing film with acrylic adhesive, for ELISA assays and T/C plates
size 80 μm, polyester, pkg of 5x100sheets/cs
Sinonimo/i:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
Scegli un formato
1 PKG
282,00 €
282,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
282,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
282,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polyester
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc PCR-SP
Corning
Confezionamento
pkg of 5x100sheets/cs
Misura
80 μm
Descrizione generale
  • Axygen® AxySeal sealing films are ideal for sealing tissue culture plates, for short-term storage and incubation, transport, and containment biohazardous solutions.
  • Polyester film with uniform adhesive properties enables efficient well sealing for sensitive ELISA assays
  • The versatile sealing film can be cost-effective in various applications, including PCR and real-time PCR to ELISA and cell culture.
  • Compatible with a wide range of temperatures.
Note legali
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)