Documenti fondamentali
M045080
Sigma-Aldrich
6-Tetrachloro-Fluorescein Phosphoramidite
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Sinonimo/i:
6-(4, 7, 2′, 7′-Tetrachloro-3′,6′-dipivaloylfluoresceinyl-6-carboxamido)-hexyl-1-O-(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)-phosphoramidite
Scegli un formato
0.1 MMOL
316,00 €
316,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
0.1 MMOL
316,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C46H54N3O10Cl4P
Peso molecolare:
981.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
316,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97% (31P-NMR)
≥97.0% (reversed phase HPLC)
Colore
white to off-white, powder
Compatibilità
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for H-NMR
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
O=C(C1=C(Cl)C=C(C(NCCCCCCOP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)=O)C(Cl)=C12)OC32C4=C(C=C(OC(C(C)(C)C)=O)C(Cl)=C4)OC5=CC(OC(C(C)(C)C)=O)=C(Cl)C=C53
InChI
1S/C46H54Cl4N3O10P/c1-25(2)53(26(3)4)64(59-19-15-16-51)58-18-14-12-11-13-17-52-40(54)27-20-32(49)37-38(39(27)50)46(63-41(37)55)28-21-30(47)35(61-42(56)44(5,6)7)23-33(28)60-34-24-36(31(48)22-29(34)46)62-43(57)45(8,9)10/h20-26H,11-15,17-19H2,1-10H3,(H,52,54)
RKVIHIDUTMZQEZ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jun Yu et al.
PloS one, 4(7), e6445-e6445 (2009-08-04)
Stringently controlled conditional expressing systems are crucial for the functional characterization of genes. Currently, screening of multiple clones to identify the tightly controlled ones is necessary but time-consuming. Here, we describe a system fusing Tet (tetracycline)-inducible elements, BAC (bacterial artificial
W Gao et al.
Cell death and differentiation, 18(10), 1598-1607 (2011-04-09)
In yeast, activation of ATG1/ATG13 kinase complex initiates autophagy. This mechanism of autophagy initiation is conserved, as unc-51-like kinase 1 (ULK1) and unc-51-like kinase 2 (ULK2) are two mammalian functional homologues of ATG1 and form similar complex with mammalian ATG13.