Documenti fondamentali
L8411
Sigma-Aldrich
Ultima Gold XR LSC Cocktail
For aqueous samples
Sinonimo/i:
Liquid Scintillation Counting, Scintillation Cocktail
Scegli un formato
2 X 5 L
1.540,00 €
1.540,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 X 5 L
1.540,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.32
1.540,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione generale
Ultima Gold XR LSC Cocktail is a safer line of liquid scintillation cocktails (LSC) designed for a wide range of aqueous solutions. Liquid scintillation counting in radionuclide metrology involves preparing samples which are emulsions of aqueous radioactive solutions in liquid scintillation cocktails.[1] Ultima Gold  XR LSC Cocktail technology is an alternative screening tool to alpha spectrometry and gas flow proportional counting.
Applicazioni
Ultima Gold XR LSC Cocktail is widely used to measure low-energy radionuclides. Metrology laboratories also use it for the standardization of radioactive solutions.
Caratteristiche e vantaggi
Ultima Gold XR LSC Cocktail has the following benefits:
  • A high flash point (150 °C) offers greater safety.
  • High sample load capacity and high counting efficiency − up to 50% for 3H. 
  • Compatible with alkaline samples.
  • It will not diffuse through polyethylene vials. 
  • Biodegradable. 
  • Compatible with polar organic solvents.
Note legali
Ultima Gold is a trademark of Revvity
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
305.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
152 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Youcef Nedjadi et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 118, 25-31 (2016-09-03)
The stability of 3H and 63Ni samples, made with Ultima Gold and Ultima Gold AB using eight aqueous fractions ranging between 0.1% and 10%, was monitored over a period of 32 weeks. Counting rate losses were measured in all cases