Documenti fondamentali
L7538
Sigma-Aldrich
D-Luciferin potassium salt
Sinonimo/i:
4,5-Dihydro-2-(6-hydroxy-2-benzothiazolyl)-4-thiazolecarboxylic acid potassium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H7KN2O3S2
Peso molecolare:
318.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
PM
318.41
Solubilità
H2O: soluble
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[K+].Oc1ccc2nc(sc2c1)C3=N[C@H](CS3)C([O-])=O
Azioni biochim/fisiol
Water soluble substrate for firefly luciferase
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)