L4127
DL-Leu-Gly-Gly
≥99% (TLC), suitable for ligand binding assays
Sinonimo/i:
DL-leucylglycylglycine
About This Item
Prodotti consigliati
product name
DL-Leu-Gly-Gly,
Saggio
≥99% (TLC)
Forma fisica
powder
tecniche
ligand binding assay: suitable
Colore
white to off-white
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)CC(N)C(=O)NCC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C10H19N3O4/c1-6(2)3-7(11)10(17)13-4-8(14)12-5-9(15)16/h6-7H,3-5,11H2,1-2H3,(H,12,14)(H,13,17)(H,15,16)
VWHGTYCRDRBSFI-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3