Vai a
L133
L-750,667 trihydrochloride
solid
Sinonimo/i:
3-[4-(4-Iodophenyl)piperazin-1-yl]methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine trihydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H19IN4 · 3HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
527.66
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Form:
solid
form
solid
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
SMILES string
Cl.Cl.Cl.Ic1ccc(cc1)N2CCN(CC2)Cc3c[nH]c4ncccc34
InChI
1S/C18H19IN4.3ClH/c19-15-3-5-16(6-4-15)23-10-8-22(9-11-23)13-14-12-21-18-17(14)2-1-7-20-18;;;/h1-7,12H,8-11,13H2,(H,20,21);3*1H
InChI key
YOURSPNOEWYAKO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DRD4(1815)
Application
Useful in characterizing the extracellular domain of the D4 dopamine receptor.[1]
Biochem/physiol Actions
Selective D4 dopamine receptor antagonist.
Disclaimer
Hygroscopic
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
L133-25MG04061832948027
L133-5MG04061832948034