K2638
Kallikrein from human plasma
buffered aqueous solution, ≥5 units/mg protein
Sinonimo/i:
Kininogenase, Kininogenin
Stato
buffered aqueous solution
Livello qualitativo
Attività specifica
≥5 units/mg protein
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... KLK1(3816)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)