C9521
Z-Phe-Arg 7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
kallikrein substrate, ≥95% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
Z-Phe-Arg-AMC
Scegli un formato
479,00 €
Scegli un formato
About This Item
479,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Z-Phe-Arg 7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride, kallikrein substrate
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Concentrazione
≥95%
Solubilità
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(NC2=CC=C(C(C)=CC(O3)=O)C3=C2)=O)=O)OCC4=CC=CC=C4.[Cl]
InChI
1S/C33H36N6O6/c1-21-17-29(40)45-28-19-24(14-15-25(21)28)37-30(41)26(13-8-16-36-32(34)35)38-31(42)27(18-22-9-4-2-5-10-22)39-33(43)44-20-23-11-6-3-7-12-23/h2-7,9-12,14-15,17,19,26-27H,8,13,16,18,20H2,1H3,(H,37,41)(H,38,42)(H,39,43)(H4,34,35,36)
ZZGDDBWFXDMARY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Substrati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?