Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
0.5 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 75,30 € |
1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 138,00 € |
5 x 1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 473,00 € |
Informazioni su questo articolo
75,30 €
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
mouse
technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form IgG fraction of antiserum |
| species reactivity mouse | species reactivity - | species reactivity mouse | species reactivity - |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source rabbit |
| technique(s) direct ELISA: 1:10,000 | technique(s) direct ELISA: 1:10,000 | technique(s) direct ELISA: 1:10,000 | technique(s) direct ELISA: 1:40,000 using using 5 μg/ml of mouse IgG for coating and OPD substrate, western blot (chemiluminescent): 1:80,000-160,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 |
| conjugate peroxidase conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate peroxidase conjugate |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Mouse IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody produced in goat
— o —
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?