IST125080SS
QuickSeal Micro™ self adhesive sealing film
LabSheet™, W × L 80 mm × 135 mm, sterile, pack of 100 sheets
Sinonimo/i:
Self adhesive seal, plate sealing film, low strength plate seal
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 100 sheets
Produttore/marchio commerciale
IST Scientific IST-125-080SS
tecniche
ELISA: suitable
Largh. × lungh.
80 mm × 135 mm
Compatibilità
suitable for ELISA applications
Descrizione generale
Applicazioni
- Sample storage (aqueous samples only)
- Suitable for all plate types
Caratteristiche e vantaggi
- ELISA assays
- Non-pierceable
- Peelable
- Seal integrity range: -20 °C to 80 °C
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)