I6410
ISCK03
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
Benzenesulfonamide,4-(1,1-dimethylethyl)-N-[4-(1H-imidazol-1-yl)phenyl], [4-t-Butylphenyl]-N-(4-imidazol-1-yl phenyl)sulfonamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: ≥20 mg/mL
H2O: insoluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccc(cc2)-n3ccnc3
InChI
1S/C19H21N3O2S/c1-19(2,3)15-4-10-18(11-5-15)25(23,24)21-16-6-8-17(9-7-16)22-13-12-20-14-22/h4-14,21H,1-3H3
XQABBHBFHWHMKF-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articoli
We offers many products related to PDGFR for your research needs.