Documenti fondamentali
M043130
Sigma-Aldrich
6-Hexachloro-Fluorescein Phosphoramidite
configured for ABI
Sinonimo/i:
6-(4,7,2′,4′,5′,7′-Hexachloro-3′,6′-dipivaloylfluoresceinyl-6-carboxamido)-hexyl-1-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite
Scegli un formato
0.1 MMOL
315,00 €
0.25 G
753,00 €
315,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
0.1 MMOL
315,00 €
0.25 G
753,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C46H52Cl6N3O10P
Numero CAS:
Peso molecolare:
1050.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
315,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97% (31P-NMR)
≥97.0% (reversed phase HPLC)
Livello qualitativo
Colore
white to off-white, powder
Compatibilità
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for H-NMR
configured for ABI
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)N(C(C)C)P(OCCCCCCNC(=O)c1cc(Cl)c2C(=O)OC3(c4cc(Cl)c(OC(=O)C(C)(C)C)c(Cl)c4Oc5c(Cl)c(OC(=O)C(C)(C)C)c(Cl)cc35)c2c1Cl)OCCC#N
InChI
1S/C46H52Cl6N3O10P/c1-23(2)55(24(3)4)66(61-19-15-16-53)60-18-14-12-11-13-17-54-40(56)25-20-28(47)31-32(33(25)50)46(65-41(31)57)26-21-29(48)38(63-42(58)44(5,6)7)34(51)36(26)62-37-27(46)22-30(49)39(35(37)52)64-43(59)45(8,9)10/h20-24H,11-15,17-19H2,1-10H3,(H,54,56)
RDZTYXJTMDFAOO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Phosphoramidite technology is ideally suited for the modification of synthetic oligonucleotides with covalently attached reporter moieties, linkers, spacers, or haptens. Sigma-Aldrich provides popular reporters and linkers ready to use for DNA/RNA synthesis machines such as β-cyanoethyl phosphoramidites. 6-Hexachloro-Fluorescein Phosphoramidite is one such label whose absorbance maxima is 535 nm and emission maxima is 556 nm. 6-Hexachloro-Fluorescein Phosphoramidite is configured for ABI Synthesizers.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Wilma Sabetta et al.
Plant methods, 7(1), 20-20 (2011-07-02)
Cultivated sunflower (Helianthus annus L.) is a globally important oilseed crop, subjected to intensive genetic and genomic studies. Although classical mutagenesis has successfully been applied to Helianthus genus in the past, we have developed the first sunflower TILLING resource. To