Vai a
SML0752
(+)-CP-99994 dihydrochloride
≥98% (HPLC), neurokinin (NK)-1 tachykinin antagonist, powder
Sinonimo/i:
(2S,3S)-3-(2-Methoxybenzylamino)-2-phenylpiperidine dihydrochloride, CP-99,994, CP-99994, CP99,994, CP99994
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
143,00 €
121,55 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
423,00 €
359,55 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H24N2O · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
369.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
121,55 €
Prezzo di listino143,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
(+)-CP-99994 dihydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[N+H2]1[C@H]([C@H](CCC1)[N+H2]Cc3c(cccc3)OC)c2ccccc2
InChI
1S/C19H24N2O.2ClH/c1-22-18-12-6-5-10-16(18)14-21-17-11-7-13-20-19(17)15-8-3-2-4-9-15;;/h2-6,8-10,12,17,19-21H,7,11,13-14H2,1H3;2*1H/t17-,19-;;/m0../s1
InChI key
WNHRFWPLRATIDT-FFUVTKDNSA-N
Biochem/physiol Actions
(+)-CP-99994 is a selective neurokinin (NK)-1 tachykinin antagonist.
(+)-CP-99994 is a selective neurokinin (NK)-1 tachykinin antagonist. (+)-CP-99994 binds selectively and with high affinity with a Ki of 0.25 nM in a human cell line.
(+)-CP-99994 dihydrochloride is an effective and selective non-peptide substance P receptor antagonist. It is synthesized from allylic and homoallylic C-H diamination of 4-phenyl-1-butene. (+)-CP-99994 exhibits anti-emetic activity in ferrets.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0588PZ0136SML0053
CP-101,606 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0053
CP-101,606
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: ≥35 mg/mL
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)