I0380
D-allo-Isoleucine
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2R,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
product name
D-allo-Isoleucine,
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D −38° in 6 M HCl
Colore
white to off-white
Punto di fusione
291 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC[C@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5+/m0/s1
AGPKZVBTJJNPAG-CRCLSJGQSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3