This product is not tested for suitability in cell culture and is intended for general laboratory use. Product T8441 is the cell culture-tested version of this amino acid. Please see the link below to review this product option:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/t8441
T8625
L-Threonine
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
L-Threonine, reagent grade, ≥98% (HPLC)
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to off-white
Punto di fusione
256 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
applicazioni
cell analysis
Stringa SMILE
C[C@@H](O)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1
AYFVYJQAPQTCCC-GBXIJSLDSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
Is the reagent grade, ≥98% (HPLC), sufficient for cell culture? If not, what is the difference?
1 risposta-