Documenti fondamentali
HS120392
TrueNorth® Flatpack PP Freezer Boxes
Holds 36 x 15 mL tubes, blue, pk of 10
Scegli un formato
10 EA
111,00 €
111,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
111,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.22
111,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
Holds 36 x 15 mL tubes
Confezionamento
pk of 10
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS120392
tecniche
cryopreservation: suitable
Diam.pozzetto
19.8 mm
Colore
blue
Descrizione generale
Reusable, economical and moisture resistant plastic freezer boxes.
Caratteristiche e vantaggi
  • Moisture resistance prevents the growth of molds
  • Made of polypropylene that ensures durability and outstands the cardboard boxes
  • Supplied flat-packed that removes the hassle of stacking and reduces the space required for test tube storage
  • When needed for use it is easy to assemble and pre-assembled dividers are provided with each box
  • Can be stored up to -80°C
Note legali
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)