HISTO-PMB
Visikol® HISTO™ Permeabilization Buffer
Scegli un formato
50,50 €
Scegli un formato
About This Item
50,50 €
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Render tissue samples transparent for imaging.
- Achieve clearer, sharper images in antibody tissue staining applications.
- The Visikol HISTO tissue clearing process does not affect prior immunolabeling.
- Save time. The Visikol HISTO method is rapid relative to many popular current tissue clearing techniques.
- Retain morphology and lipid content in your samples.
- The HISTO tissue clearing method is easily reversible for follow up 2D histology/IHC or for 3D data validation against traditional histology.
- Non-toxic.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
Visikol® HISTOTM tissue clearing solutions enable developmental biology, neuroscience, and cancer research with reversible protocols.