Documenti fondamentali
H9897
Sigma-Aldrich
HEPES hemisodium salt
dry powder
Sinonimo/i:
4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid hemisodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid) hemisodium salt
Scegli un formato
10 PKG
278,00 €
278,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 PKG
278,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H17.5N2O4S· 0.5Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.30
Codice UNSPSC:
12161700
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
278,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
dry powder
pH
7.0-8.0
Intervallo di pH utile
6.8-8.2
pKa 
7.5
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Confezionamento
foil pouches
Ricostituzione
Contents of each pouch dissolved in 1 liter deionized water will yield 0.1 M sodium HEPES buffer, pH 7.5 at 25 °C.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Mario Vieweger et al.
Biophysical journal, 114(8), 1762-1775 (2018-04-26)
Structural RNA domains are widely involved in the regulation of biological functions, such as gene expression, gene modification, and gene repair. Activity of these dynamic regions depends sensitively on the global fold of the RNA, in particular, on the binding
Benjamin S Waldman et al.
Cell, 180(2), 359-372 (2020-01-21)
Toxoplasma gondii chronically infects a quarter of the world's population, and its recrudescence can cause life-threatening disease in immunocompromised individuals and recurrent ocular lesions in the immunocompetent. Acute-stage tachyzoites differentiate into chronic-stage bradyzoites, which form intracellular cysts resistant to immune