The stability of stock solutions of this enzyme has not been evaluated. However, it is cited in Methods in Enzymology, 165, 3-7 (1988) that at concentrations greater than 2 mg of protein per ml it can be stored at -20 °C without loss of hemolytic titer.
H9395
α-Hemolysin from Staphylococcus aureus
lyophilized powder, Protein ~60 % by Lowry, ≥10,000 units/mg protein
Sinonimo/i:
α-Toxin
Origine biologica
Staphylococcus aureus
Livello qualitativo
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
≥10,000 units/mg protein
contiene
sodium citrate buffer as balance
Composizione
Protein, ~60% Lowry
Solubilità
H2O: soluble 0.49-0.51 mg/mL
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
Staphylococcus aureus ... SAOUHSC_01121(3920722)
Descrizione generale
Applicazioni
- as a component of electrolyte solution for testing pore formation in lipid bilayer using electrophysiological measurements[2]
- to test its osteogenesis suppressive effects in bone marrow stromal cells (BMSCs)[3]
- in the preparation of α-hemolysin molecular imprinted polymer (MIP) for Biacore and surface plasmon resonance[4]
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Definizione di unità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
Organi bersaglio
Lungs,Blood
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
La nostra pagina dedicata ai metodi di lisi cellulare e di estrazione delle proteine offre una panoramica di varie tecniche, dalla solubilizzazione con detergente alla disgregazione meccanica, per ogni esigenze della ricerca.
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
-
We suspended in the product H9395 in 12.5 ml of PBS (our usual water-based infection solvent), flash-froze the aliquots in liquid nitrogen, and stored the aliquots at -80 C. There was no apparent issue with resuspension in PBS vs water. However, we observed no hemolytic activity in our in vivo mouse study or an in vitro quantitative hemolysis assay performed with rabbit blood.
1 risposta-