Documenti fondamentali
H7640
Sigma-Aldrich
Eparano solfato
Heparan sulfate sodium salt from bovine kidney
powder, extracellular matrix component
Sinonimo/i:
Solfato di eparitina
Scegli un formato
1 MG
378,00 €
5 MG
584,00 €
10 MG
1.020,00 €
378,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
378,00 €
5 MG
584,00 €
10 MG
1.020,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
378,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Eparano solfato,
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Il sale sodico dell′eparano solfato proveniente da reni bovini è stato usato:
  • per investigare il suo effetto sulla proliferazione di cellule B[1]
  • per osservare il suo ruolo nello sviluppo dell′occhio in cellule embrionali E5[2]
  • per studiare come si lega con fibronectina esosomatica in cellule a rete trabecolari umane usando blot a macchia[3]
Azioni biochim/fisiol
Costituente dei proteoglicani associati alla membrana che si ritiene contribuiscano alla adesione cellula a cellula
L′eparan solfato (HS), un glicosamminoglicano ubiquitario, è un polimero dei disaccaridi dell′acido D-glucuronico o dell′acido L-iduronico e della D-glucosammina (GlcA).[4] Viene sintetizzato come eparano nella porzione cis dell′apparato di Golgi dove ha luogo anche la sintesi dell′eparan solfato ad opera degli enzimi N- e O-HS-solfotransferasi e HS epimerasi. L′HS maturo include da 50 a 200 unità di disaccaridi.[5] Fa parte della matrice extracellulare (ECM) e ha un ruolo importante nella via oncogenica. La deregolazione del metabolismo dell′eparan solfato è implicata nell′avanzamento del cancro.[6] L′HS è associato all′insorgenza di malattie infettive e condizioni infiammatorie.[7] L'interazione di HS con fibrille Aβ contribuisce alla patofisiologia del morbo di Alzheimer.[8] L'eparan solfato è un componente dei proteoglicani associati alla membrana che si ritiene contribuisca all'adesione cellula-cellula.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Pathophysiology of heparan sulphate: many diseases, few drugs
Lindahl Ulf and Kjellen L
Journal of Internal Medicine, 273(6), 555-571 (2013)
Fell-Muir lecture: heparan sulphate and the art of cell regulation: a polymer chain conducts the protein orchestra
Gallagher J
International Journal of Experimental Pathology, 96(4), 203-231 (2015)
K Fuxe et al.
Brain research, 746(1-2), 25-33 (1997-01-23)
In the present paper immunocytochemical analysis at the fluorescence microscopical level has been performed of neural cell adhesion. molecule (NCAM) immunoreactivity in the adult rat tel- and diencephalon in order to further substantiate the highly selective neuronal localization of NCAM
Molecular diversity of heparan sulfate
Esko JD and Lindahl Ulf
The Journal of Clinical Investigation, 108(2), 169-173 (2001)
Mechanism of fibronectin binding to human trabecular meshwork exosomes and its modulation by dexamethasone
Dismuke WM, et al.
Testing, 11(10), e0165326-e0165326 (2016)
Articoli
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. What solvent should i use to dissolve this?
    1 risposta
    1. The solubility of this item is 1mg/ml as mentioned on the COA.
      Link to sample COA: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/H7640-5MG0000336127.pdf
      Utile?
  2. Wo finde ich eine Angabe zum Molekulargewicht?
    1 risposta
    1. The molecular weight of this product is not determined. However, data from collective articles suggests the molecular weight could be around 14000 Da.
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. Switzerland
    • Recensione 1
    • Voti 0
    1 su 5 stelle.
    -
    Insufficient info on concentration on data sheet to know how much you are using
    Traduci con Google
    Utile?
    1. Risposta di Sigma-Aldrich Corporation:
      Thank you for reaching out and sharing your review with us. Heparan Sulfate is a polysaccharide with a variable molecular weight. We do not provide a quantitative purity value for this product, however it is used as a substrate in testing of our Heparinase III product, H8891. We report the sulfur content on the lot-specific Certificate of Analysis. The molecular weight range of this product is 10 - 14 dDa. For further discussion, we welcome you to contact our Technical Service team by visiting https://www.sigmaaldrich.com/support/customer-support and submitting a Product Technical Inquiry. We hope to hear from you soon!
  2. 1 recensione solo con voto