H9291
Hemopexin from human plasma
≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Sinonimo/i:
HPX, HX, Hpxn, beta-1B-glycoprotein
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Hemopexin may also serve an anti-inflammatory role via the negative regulation of IL-6 and TNF-α secretion by activated macrophages.
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?