H9146
13(S)-Hydroxyoctadeca-9Z,11E-dienoic acid
90-100 μg/mL in ethanol, ≥98%
Sinonimo/i:
13(S)-HODE
Saggio
≥98%
Concentrazione
90-100 μg/mL in ethanol
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCC[C@H](O)\C=C\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O3/c1-2-3-11-14-17(19)15-12-9-7-5-4-6-8-10-13-16-18(20)21/h7,9,12,15,17,19H,2-6,8,10-11,13-14,16H2,1H3,(H,20,21)/b9-7-,15-12+/t17-/m0/s1
HNICUWMFWZBIFP-IRQZEAMPSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C