Documenti fondamentali
900130E
Avanti
13(S)HODE
Avanti Research - A Croda Brand (900130E), ethanol solution
Sinonimo/i:
13S-Hydroxy-9Z,11E-octadecanoic acid
Scegli un formato
500 μG
373,00 €
373,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 μG
373,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H32O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
373,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99% (TLC)
Stato
ethanol solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (900130E-1mg)
pkg of 1 × 500 μg (900130E-500ug)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand (900130E)
Concentrazione
1 mg/mL (900130E-1MG)
500 μg/mL (900130E-500UG)
Tipo di lipide
neutral glycerides
neutral lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
O[C@@H](CCCCC)\C=C\C=C/CCCCCCCC(=O)O
InChI
1S/C18H32O3/c1-2-3-11-14-17(19)15-12-9-7-5-4-6-8-10-13-16-18(20)21/h7,9,12,15,17,19H,2-6,8,10-11,13-14,16H2,1H3,(H,20,21)/b9-7-,15-12+/t17-/m0/s1
HNICUWMFWZBIFP-IRQZEAMPSA-N
Descrizione generale
13-S-hydroxyoctadecadienoic acid (13(S)HODE) is a metabolite of 15-lipoxygenase (15-LOX). It is an endogenous ligand of peroxisome proliferator-activated receptorγ (PPARγ).[1]
Azioni biochim/fisiol
13-S-hydroxyoctadecadienoic acid (13(S)HODE) inhibits cell proliferation and induces apoptosis in many human cancers.[1] It also enhances the activity of nuclear factor κ light chain enhancer of activated B cells (NF-κB) in keratinocytes.[2]
Confezionamento
2ml Amber Glass Sealed Ampule
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Huiling Yuan et al.
Thorax, 65(4), 321-326 (2010-04-15)
15-S-Hydroxyeicosatetraenoic acid (15(S)-HETE) and 13-S-hydroxyoctadecadienoic acid (13(S)-HODE), both of which are metabolites of 15-lipoxygenases (15-LOXs), are endogenous ligands for peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARgamma). The activation of PPARgamma inhibits cell growth and induces apoptosis in some cancers. The role of
Eisaku Ogawa et al.
The Journal of investigative dermatology, 131(3), 604-612 (2010-11-12)
Fatty acid-binding proteins (FABPs) are postulated to serve as lipid shuttles that solubilize hydrophobic fatty acids and deliver them to appropriate intracellular sites. Epidermal FABP (E-FABP/FABP5) is predominantly expressed in keratinocytes and is overexpressed in the actively proliferating tissue characteristic