H8280
N-Hydroxysuccinimidyl-Sepharose™ 4 Fast Flow
matrix fast-flow highly cross-linked 4% beaded agarose
Sinonimo/i:
N-Hydroxysuccinimidyl-Agarose
Scegli un formato
130,00 €
Scegli un formato
About This Item
130,00 €
Prodotti consigliati
Stato
isopropanol suspension
Grado di funzionalizzazione
16-23 μmol per mL
tecniche
protein array: suitable
Matrice
fast-flow highly cross-linked 4% beaded agarose
Gruppo funzionale matrice
N-hydroxysuccinimide active ester
Braccio spaziatore
6 atoms (when ligands are coupled by displacement of NHS)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Specifically recommended for coupling of small amino-containing proteins and peptides in process-scale applications
- High level of pre-activation, which gives a high degree of substitution of the selected ligand
- NHS coupling method enables chemically stable ligand attachment
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)