Documenti fondamentali
GE17-0569-01
EAH-Sepharose 4B
Cytiva 17-0569-01, pack of 50 mL
Scegli un formato
1 PKG
615,00 €
615,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
615,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
615,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 50 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-0569-01
Condizioni di stoccaggio
(20% Ethanol containing 0.9% NaCl)
Matrice
4% agarose
Dimensione particelle
45-165 μm
Diametro medio
90 μm
ligand dependent
3-14
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
EAH Sepharose pre-activated media is used for coupling compounds containing carboxyl groups to Sepharose 4B through carbodiimide- based coupling via an 11-atom spacer arm.
Applicazioni
Convenient immobilization of ligands using pre-activated medium.
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Risultati analitici
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Note legali
Sepharose is a trademark of Cytiva
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
This page shows how to convert between flow velocity and volumetric flow rate in affinity chromatography of antibodies.
Protocolli
Ligands are coupled in a simple one-step procedure in the presence of a coupling reagent, carbodiimide. The carbodiimides may be regarded as anhydrides of urea.