H5912
Anti-phospho-Histone H2AX (pSer139) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
H2Ax Antibody, H2Ax Antibody - Anti-phospho-Histone H2AX (pSer139) antibody produced in rabbit, Anti-H2AXS139p
Scegli un formato
401,10 €
Prezzo di listino573,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
401,10 €
Prezzo di listino573,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 15 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using whole cell extracts of HeLa (human epitheloid carcinoma) cells or NIH3T3 mouse fibroblast cells treated with staurosporine
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer139)
Informazioni sul gene
human ... H2AFX(3014)
mouse ... H2afx(15270)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)