Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
07-627
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-istone H2A.X
serum, Upstate®
Sinonimo/i:
H2A histone family, member X, H2AX histone
Scegli un formato
200 μL
625,00 €
625,00 €
Spedizione prevista il11 aprile 2025Dettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1663
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 μL
625,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
625,00 €
Spedizione prevista il11 aprile 2025Dettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1663
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... H2AC21(317772)
Descrizione generale
L′istone H2AX (UniProt: P16104; chiamato anche H2a/x, istone H2A.X) nell'uomo è codificato dal gene H2AFX (chiamato anche H2AX) (Gene ID: 3014). Gli istoni sono proteine basiche nucleari altamente conservate che costituiscono la struttura portante dei nucleosomi nella cromatina degli eucarioti. Per questo hanno un ruolo cruciale nella regolazione della trascrizione, nella riparazione e nella replicazione del DNA così come nella stabilità cromosomica. L'accessibilità al DNA è regolata tramite un complesso insieme di modifiche post-traduzionali degli istoni, chiamato anche codice istonico, e dal rimodellamento della cromatina. Due molecole di ciascuno dei quattro istoni (H2A, H2B, H3 e H4) formano un ottamero intorno al quale il DNA si avvolge a formare unità ripetute, chiamate nucleosomi, che limitano l′accessibilità al DNA da parte dell′apparato di trascrizione, che richiede il DNA come stampo. L′istone H2A.X è una variante membro della famiglia di istoni H2A che differisce dagli altri istoni H2A per una sequenza carbossi-terminale peculiare. Tale coda C-terminale peculiare viene fosforilata quando il DNA a doppio filamento va incontro a rotture a causa di irradiazione o apoptosi. Tale sequenza peculiare è evolutivamente ben conservata negli eucarioti e, in risposta a rotture a doppio filamento del DNA, viene rapidamente fosforilata dalle chinasi ATM o ATR. La fosforilazione di H2A.X è importante per la formazione di un complesso di riparazione stabile nel sito del danno al DNA.
Specificità
Questo anticorpo policlonale di coniglio rileva l'istone H2AX nelle cellule umane. Riconosce un epitopo all′interno di una regione di 15 aminoacidi nel C-terminale.
Immunogeno
Peptide sintetico (CSATVGPKAPSGGKKA), coniugato con KLH, corrispondente agli amminoacidi 121-135 dell'istone H2A.X umano, con l'aggiunta di una cisteina N-terminale per favorire la coniugazione. La sequenza immunizzante condivide 13/15 amminoacidi identici con quella del topo.
Applicazioni
Immunoistochimica (paraffina): con un lotto rappresentativo alla diluizione 1:1.000 è stato rivelato l′istone H2A.X in sezioni di tessuto di pancreas e colon umani.
Western blotting: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:500 ha permesso di rivelare l′istone H2A.X nel complesso H2A e la proteina H2A.X ricombinante.
L′anticorpo anti-istone H2A.X, N° Cat. 07-627, è un anticorpo policlonale di coniglio altamente specifico diretto contro l′istone H2A.X ed è stato testato per l′uso nei saggi di immunoistochimica (paraffina) e Western Blotting.
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisati di cellule Jurkat.
Western blotting: una diluizione 1:1.000 di questo anticorpo ha rilevato l′istone H2A.X in un lisato di cellule Jurkat.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 15 kDa; calcolato a 15,15 kDa.
Stato fisico
Antisiero di coniglio con azoturo di sodio 0,05% e glicerolo 30%. Liquido a -20 °C.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Mitochondrial reactive oxygen species trigger hypoxia-inducible factor-dependent extension of the replicative life span during hypoxia.
Bell, EL; Klimova, TA; Eisenbart, J; Schumacker, PT; Chandel, NS
Molecular and cellular biology null
Identification of functionally relevant histidine residues in the apoptotic nuclease CAD.
G Meiss,S R Scholz,C Korn,O Gimadutdinow,A Pingoud
Nucleic Acids Research null
H2AX chromatin structures and their response to DNA damage revealed by 4Pi microscopy.
Bewersdorf, J; Bennett, BT; Knight, KL
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Telomerase inhibitor Imetelstat (GRN163L) limits the lifespan of human pancreatic cancer cells.
Burchett, KM; Yan, Y; Ouellette, MM
Testing null
Zhijun Qiu et al.
Scientific reports, 7, 43156-43156 (2017-02-23)
Gross chromosomal rearrangements (GCRs), including translocations, inversions amplifications, and deletions, can be causal events leading to malignant transformation. GCRs are thought to be triggered by DNA double strand breaks (DSBs), which in turn can be spontaneous or induced by external