Vai a
17-344
H2A.X Phosphorylation Assay Kit (Flow Cytometry)
The H2A.X Phosphorylation Assay Kit (Flow cytometry) is a cell based assay formatted for flow cytometric detection of levels of phosphorylated Histone H2A.X.
Sinonimo/i:
Kit di fosforilazione di H2A.X, Kit per saggio mediante citometria a flusso, Saggio per H2A.X
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kit
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
921,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32161000
921,00 €
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable, flow cytometry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
detection method
fluorometric
shipped in
dry ice
General description
La fosforilazione della variante istonica H2A.X è una risposta rapida e sensibile alle rotture del DNA a doppio filamento. Il Kit per il saggio di fosforilazione dell′istone H2A.X (citometria a flusso) prevede un saggio basato su cellule per la rilevazione dei livelli di istone H2A.X fosforilato mediante citometria a flusso.
Il Kit per il saggio di fosforilazione dell′istone H2A.X (citometria a flusso) prevede un saggio basato su cellule per la rilevazione dei livelli di istone H2A.X fosforilato mediante citometria a flusso. Le cellule vengono coltivate in micropiastre e trattate con agenti che inducono danni al DNA o apoptosi. Ciò stimola la fosforilazione di H2A.X. Le cellule vengono quindi fissate e permeabilizzate, per prepararle alle fasi di colorazione e rilevazione. L'istone H2A.X fosforilato in serina 139 viene rilevato mediante l'aggiunta dell'anticorpo anti-fosfo-istoneH2A.X, coniugato con FITC. Mediante analisi in citometria a flusso viene quantificato il numero di cellule che presentano una colorazione positiva per l'istone H2A.X fosforilato.
Application
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Sottocategoria di ricerca
Malattie neurodegenerative
Packaging
100 saggi
Analysis Note
Fosforilazione dell'istone H2A.X.
Other Notes
Anticorpo anti-fosfo H2A.X, coniugato con FITC
IgG di topo normale, coniugate con FITC (Cat.# 12-487)
Soluzione di fissazione 16X
Soluzione di permeabilizzazione 10X
Soluzione di lavaggio 10X
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
17-327APT11005-636-AF488
technique(s)
activity assay: suitable, flow cytometry: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
NCBI accession no.
NM_002105.2
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
NP_002096
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
ApoDIRECT, Chemicon®
manufacturer/tradename
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
UniProt accession no.
P16104
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P16104
detection method
fluorometric
detection method
chemiluminescent
detection method
fluorometric
detection method
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. ¿Cuál es la concentración de los anticuerpos?
    1 risposta
    1. The concentration of this antibody is 0.06 mg/mL. This information is reported in the lot-specific Certificate of Analysis. This antibody is formulated for use as a component in product 16-202, H2A.X Phosphorylation Assay Kit. This kit also includes an antibody control, product 12-487, Normal Mouse IgG, FITC at a concenration of 50 ug/mL. This information is also reported in the lot-specific Certificate of Analysis.